Key Documents
105473
Sigma-Aldrich
meso-2,3-Dibromosuccinic acid
98%
Sinônimo(s):
meso -Dibromosuccinic acid
About This Item
Fórmula linear:
HO2CCH(Br)CH(Br)CO2H
Número CAS:
Peso molecular:
275.88
Beilstein:
1725173
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.23
Nível de qualidade
Ensaio
98%
forma
solid
pf
288-290 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)[C@@H](Br)[C@@H](Br)C(O)=O
InChI
1S/C4H4Br2O4/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h1-2H,(H,7,8)(H,9,10)/t1-,2+
chave InChI
FJWGRXKOBIVTFA-XIXRPRMCSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)