Documentos Principais
103292
Sigma-Aldrich
6-Methoxyquinaldine
97%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11NO
Número CAS:
Peso molecular:
173.21
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensaio
97%
Formulário
solid
pf
62-64 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COc1ccc2nc(C)ccc2c1
InChI
1S/C11H11NO/c1-8-3-4-9-7-10(13-2)5-6-11(9)12-8/h3-7H,1-2H3
chave InChI
NAGJQQFMJKMXJQ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
6-Methoxyquinaldine is starting reagent for the synthesis of 2-(-dialkylaminoethyl)-1,2,3,4-tetrahydroquinolines and their derivatives.
Aplicação
6-Methoxyquinaldine was used in the preparation and characterization of three RNA-specific fluorescent probes (E36, E144and F22) and their applications in live cell imaging.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Quinidines substituted 1, 1, 2, 3-tetrahydroquinolines.
Shchukina MN, et al.
Pharmaceutical Chemistry Journal, 9(2), 94-97 (1975)
Qian Li et al.
Nature protocols, 1(6), 2922-2932 (2007-04-05)
This protocol outlines a methodology for the preparation and characterization of three RNA-specific fluorescent probes (E36, E144 and F22) and their use in live cell imaging. It describes a detailed procedure for their chemical synthesis and purification; serial product characterization