Software de retrossíntese SYNTHIA™
ACELERE SUA PESQUISA E A VELOCIDADE DE DESCOBERTA DE VIAS DE SEMANAS PARA MINUTOS
Codificada manualmente por químicos e projetada por cientistas da computação, esta ferramenta de planejamento de síntese se baseia em um banco de dados aprofundado de resumos de publicações químicas sobre regras e algoritmos avançados de síntese orgânica. A síntese auxiliada por computador permite gerar rapidamente vias sintéticas para alvos identificados.
Com base em anos de desenvolvimento sob o nome de Chematica, e posteriormente aprimorado como SYNTHIA™, este software permite que químicos explorem com facilidade as vias viáveis que podem ser realizadas na bancada.
PROGRIDA RAPIDAMENTE DA IMAGINAÇÃO DE POSSIBILIDADES PARA TESTES DO QUE É PROVÁVEL
Com este software de planejamento retrossintético validado em bancada, projete e planeje com sucesso vias para moléculas-alvo baseadas nas suas necessidades.
- Selecione o tipo de análise retrossintética a ser realizada e a molécula-alvo dentre compostos conhecidos e desconhecidos.
- Personalize os parâmetros de busca: defina um limite de preço, preferências de grupo protetor, funções de pontuação, condições de parada e muitas outras opções.
- Estabeleça uma conexão direta com materiais de partida disponíveis comercialmente e conhecidos, com informações sobre preços, e/ou incorpore seu inventário personalizado (patente pendente).
- Filtre, classifique, compare e analise facilmente vias personalizadas visualizando estruturas moleculares ou gráficos detalhados para explorar as vias mais econômicas para os alvos químicos.
FLUXO DE TRABALHO DO SOFTWARE DE RETROSSÍNTESE SYNTHIA™
Progrida rapidamente da imaginação de possibilidade para testes do que é provável com esta nova ferramenta de planejamento de síntese química
Escolha entre retrossíntese automática auxiliada por computador ou retrossíntese manual
Selecione entre compostos conhecidos e desconhecidos
Defina regras e filtros, funções de pontuação e condições de parada
Visualize informações detalhadas de reação, vias pós-filtragem e analise as vias
O software de retrossíntese SYNTHIA™ leva em consideração a estereosseletividade e regiosseletividade. Esta ferramenta de planejamento de síntese química apresenta ao usuário as opções mais promissoras, reconhecendo incompatibilidades e evitando etapas sintéticas inviáveis que são possíveis, mas não práticas.
LIDERE O CAMINHO NA DESCOBERTA DE VIAS COM O SOFTWARE DE RETROSSÍNTESE SYNTHIA™
Experimente como o software de retrossíntese SYNTHIA™ aumenta o conhecimento técnico disponível para você, economiza tempo e reduz custos devido à sua profunda inteligência artificial (IA) em química.
Oferecemos pacotes de licenças flutuantes personalizáveis e suporte abrangente ao serviço. Entre em contato conosco para obter um orçamento.
Recursos de produtos relacionados
Efficient Syntheses of Diverse, Medicinally Relevant Targets Planned by Computer and Executed in the Laboratory
Navigating Around Patented Routes by Preserving Specific Motifs Along Computer-Planned Retrosynthetic Pathways
Algorithmic Discovery of Tactical Combinations for Advanced Organic Syntheses
Computer-generated “Synthetic Contingency” Plans at Times of Logistics and Supply Problems
COMPROVADO E PUBLICADO
Na primeira validação laboratorial bem-sucedida de um software de design retrossintético, o SYNTHIA™ encontrou vias robustas e confiáveis que reduziram etapas sintéticas, aumentaram os rendimentos e diminuíram custos para alvos conhecidos e novos.