Merck
Atualização da orientação regulatória ICH Q5A
Mantenha-se a par do impacto em testes de biossegurança
O Conselho internacional de harmonização (ICH) publicou sua orientação Q5A original em 1997. Essa orientação regulatória global descreve as expectativas em relação às abordagens de segurança e eliminação virais para produtos biotecnológicos derivados de linhagens celulares humanas ou animais.
Desde sua publicação original, foram desenvolvidas novas modalidades terapêuticas e de vacinas como terapias celulares e vetores virais. Surgiram tecnologias de detecção de última geração e novos paradigmas de fabricação também estão sendo adotados, como a fabricação contínua.
Todas estas apresentam desafios únicos e o regulamento agora está se adaptando às expectativas do setor e desenvolvimento científico. A revisão desta diretriz é fundamental para o panorama dos produtos biológicos e segurança viral atuais.
Espera-se que essa revisão inclua uma orientação sobre a aplicação de métodos moleculares, como sequenciamento de alto rendimento (HTS) (ou seja, sequenciamento de próxima geração (NGS)) e PCR degenerada (como a plataforma Blazar®) para testes de agentes adventícios e eliminação viral. Está previsto que haja apoio para que o setor e os reguladores avaliem a adequação dos novos métodos no contexto de segurança viral.
Nossos especialistas regulatórios estão investigando ativamente alterações na orientação ICQ Q5A e organizando webinars, bem como apresentações que auxiliam as empresas biofarmacêuticas a entender os desafios e as oportunidades proporcionadas pela revisão da diretriz regulatória.
Solicite mais informações