Merck
O cenário dinâmico de legalização de Cannabis e maconha para fins medicinais e recreativos apresenta desafios de testes singulares, desde a identificação de cultivares até potência e segurança. São necessários protocolos padronizados de preparo de amostras e métodos analíticos robustos e confiáveis para analisar o teor de canabinoides, terpenos, pesticidas e micotoxinas residuais, solventes residuais, umidade, metais pesados e contaminantes microbianos nos produtos de Cannabis e maconha. Os produtos variam desde botões de flores e extratos vegetais até óleos e alimentos, bebidas e cosméticos com infusão de Cannabis ou contendo CBD. Técnicas analíticas, como HPLC-UV, LC-MS ou LC-MS/MS, GC-FID, GC-MS ou GC-MS/MS, auxiliam nos meios rápidos, sensíveis e precisos de quantificação de analitos. A escolha cuidadosa de padrões, solventes e consumíveis cromatográficos de alta qualidade também é fundamental para detectar contaminantes interferentes em níveis de traço para uma determinação de perfil completa da Cannabis.
Cannabinoids analysis in cannabis and hemp using HPLC and GC techniques
Determinação do perfil de canabinoides e testes de potência de Cannabis e produtos de Cannabis
Fluxos de trabalho de testes analíticos para a determinação de canabinoides em produtos de Cannabis e maconha por HPLC com UV ou MS e/ou GC com FID/MS para abordar os requisitos de potência e qualidade.
Profiling terpenes in cannabis to determine the purity, quality and identity of cannabis strains by using GC-MS while meeting legal and regulatory requirements.
Terpenos em Cannabis: perfil e importância
Fluxo de trabalho analítico completo para identificação e quantificação de terpenos em Cannabis por GC-MS para respaldar aplicações de identificação de cepas e determinação do perfil de sabor.
Residual pesticide and mycotoxin analysis in Cannabis & hemp using LC-MS/MS and GC-MS/MS to meet regulatory requirements.
Pesticidas e micotoxinas em Cannabis e maconha
Métodos de LC-MS/MS e GC-MS/MS completos para análise de pesticidas e micotoxinas em Cannabis e maconha para corroborar a conformidade regulatória e a segurança do consumidor.