Determinação do perfil de canabinoides e testes de potência de Cannabis e produtos de Cannabis
A última década foi palco da legalização do uso medicinal e recreativo de Cannabis nos EUA e em muitos outros países. A planta (Cannabis sativa, Cannabis indica e Cannabis ruderalis) contém mais de 100 canabinoides e apenas alguns foram caracterizados. O ∆-9-tetra-hidrocanabinol (THC) é o principal componente psicoativo e o canabidiol (CBD) é o principal componente não psicoativo. A maconha foi legalizada nos Estados Unidos em 2018 com limites adicionais do teor total de THC nos produtos de CBD derivados da maconha. Os requisitos regulatórios diferem entre países e estados, mas testes de potência e requisitos de determinação do perfil de canabinoides são obrigatórios em graus variáveis.
A determinação do perfil e a quantificação precisas e confiáveis dos canabinoides principais e secundários em materiais, extratos e produtos vegetais de cannabis/maconha garantem a transparência, uniformidade e qualidade dos preparados.
Artigos técnicos relacionados
- A complete workflow for the HPLC separation of 17 cannabinoids in different cannabis products using Ascentis® Express C18 Column in a shorter run time with retention time stability. Learn more here.
- An overview of gradient HPLC-based analysis of cannabinoids, optimized for key method parameters such as column temperature, mobile phase pH, and methanol as low-cost organic modifier. Learn more here.
- Several different HPLC method options are explored for the efficient and time effective analysis of cannabinoids in a sample of hemp flower. The differences between gradient and isocratic analyses are explored, and the two methods are compared in determining the weight percentage of cannabinoids.
- We offer a portfolio of cannabinoid CRMs such as THC and THCA, available as single component solutions or mixes, certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025 for accurate cannabinoid profiling and potency testing.
- Analysis of heavy metals and metals in cannabis and hemp containing personal care products and cosmetics include sample preparation by grinding, preparation of calibration solutions for a standard addition approach, a microwave digestion protocol and subsequent ICP-MS analysis.
- Ver todos (7)
Protocolos relacionados
- Rapid potency testing of marijuana-infused edibles using LC/MS on a biphenyl stationary phase detected eleven cannabinoids.
- The article describes Karl Fischer titration (coulometry with oven and direct volumetric titration with external extraction) in comparison to the loss on drying method for accurate determination of water content in hemp samples.
- Ver todos (2)
Tipos de canabinoides
Os canabinoides são um grupo de compostos terpenofenólicos C21, encontrados principalmente em Cannabis indica, Cannabis sativa e Cannabis ruderalis. Eles interagem com os receptores canabinoides no organismo para produzir efeitos psicoativos e não psicoativos. Os canabinoides podem ser divididos em 11 subclasses: canabigerol (tipo CBG), (–)-Δ9-tetra-hidrocanabinol (tipo Δ9-THC), canabidiol (tipo CBD), canabicromeno (tipo CBC), canabinol (tipo CBN), (–)-Δ8-tetra-hidrocanabinol (tipo Δ8-THC), canabiciclol (tipo CBL), canabinodiol (tipo CBND), canabielsoína (tipo CBE), canabitriol (tipo CBT) e outras. Foram desenvolvidos cultivares de plantas Cannabis para otimizar a produção de THC ou CBD. Os efeitos farmacológicos da maioria dos outros canabinoides não foram bem estudados, mas estão atraindo cada vez mais interesse.
Fluxo de trabalho da análise de canabinoides
Cannabis é um produto desafiador de se analisar, pois contém diversos canabinoides e terpenos e está disponível em várias formas, como flores e concentrados, alimentos e produtos cosméticos com diferentes concentrações de diferentes canabinoides. Um fluxo de trabalho típico para a análise de canabinoides envolve:
- preparo de amostras por extração, método QuEChERS (do inglês, quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe [rápido, fácil, barato, eficaz, robusto e seguro]) ou SPE (extração em fase sólida)
- calibração usando padrões de referência de alta qualidade
- separação cromatográfica e análise por métodos de LC ou GC
Preparo de amostras de Cannabis
As amostras de Cannabis são extremamente diversas, variando de flores secas, extratos de Cannabis, cosméticos e muitos tipos de comestíveis. A planta de Cannabis em si é uma matriz complexa com diversos terpenos, canabinoides, lipídios, clorofila e outros componentes. Extração à base de solvente, QuEChERS, e SPE são métodos comuns de extração e limpeza usados no preparo de amostras de produtos de Cannabis.
Padrões e calibração
A quantificação precisa de canabinoides requer o uso de calibradores precisos. Padrões puros para canabinoides muitas vezes são resinosos, viscosos, sensíveis ao ar e difíceis de manusear. Portanto, frequentemente são fornecidos na forma de solução, individualmente ou como misturas. Os padrões para canabinoides são frequentemente fornecidos na forma de solução, individualmente ou como misturas. Materiais de referência certificados (CRMs) fabricados de acordo com a ISO17034, com certificação da precisão, incerteza da medição e rastreabilidade, são exigidos por vários reguladores estaduais e por laboratórios de teste com certificação ISO17025. Os padrões de adequação do sistema garantem controle de métodos e resolução de canabinoides cuja eluição ocorre quase simultaneamente. Isso é especialmente relevante para a análise de produtos de maconha em que a quantidade de THC total (THC e THCA) permitida é limitada por regulamentos.
Análise de canabinoides por HPLC
HPLC associada à detecção por UV ou MS é a principal técnica usada para análise de potência de Cannabis e maconha comerciais. Colunas C18 e C8 superficialmente porosas/Fused Core® propiciam separações de alta resolução e rápidas de canabinoides em menos de 10 minutos. As colunas monolíticas proporcionam robustez para aplicações de alto rendimento. Métodos econômicos incluem o uso de metanol como fase móvel orgânica. A detecção por UV é econômica e prática para a análises de canabinoides de alto rendimento. A detecção por MS diferencia os canabinoides com base em sua proporção de massa em relação à carga (m/z) para proporcionar especificidade e seletividade para determinação do perfil, caracterização e quantificação. Os métodos de MS requerem a inserção de padrões internos marcados com isótopos para a análise quantitativa.
Análise de canabinoides por GC
A cromatografia gasosa (GC) aliada a um detector por ionização por chama (FID) ou um espectrômetro de massa (MS) também é utilizada nos testes de Cannabis. Ela usa tempos de corrida de 20 minutos em fases estacionárias de baixa polaridade, como as fases estacionárias com 5% de difenil/95% de dimetilpolissiloxano. As altas temperaturas usadas em GC causam a descarboxilação dos canabinoides ácidos (THCA e CBDA). O teor de canabinoides relatado para um analito é a soma de suas respectivas espécies ácidas e neutras. É necessária a derivatização para analisar separadamente os canabinoides ácidos e neutros por GC.
.