Pesticidas e micotoxinas em Cannabis e maconha
Produtos concentrados de Cannabis e maconha como comestíveis, tinturas, extratos e óleos tornaram-se amplamente utilizados no mercado. Testes para detecção de pesticidas e micotoxinas em produtos de Cannabis são regulados por diversas autoridades estaduais e nacionais. Os pesticidas são classificados em sete grupos principais com base na área de uso: inseticidas, herbicidas, fungicidas, raticidas, acaricidas, moluscicidas e nematicidas. A maioria dos pesticidas tem um impacto sanitário negativo em humanos e no meio ambiente, resultando em seu uso restrito ou proibição total. As micotoxinas são metabólitos secundários altamente tóxicos de determinados fungos e bolores que contaminam lavouras alimentícias facilmente. Métodos precisos para identificação e quantificação de pesticidas e micotoxinas em cannabis são essenciais para a segurança dos consumidores.
- Arcabouço legal e regulatório para análise dos riscos à segurança por contaminação de Cannabis com pesticidas e micotoxinas
- Riscos à segurança resultantes da contaminação de Cannabis
- Metodologia para a análise de pesticidas e micotoxinas
- Preparo de amostras para análise de pesticidas e micotoxinas
- Preparo dos padrões de calibração
- Análise de pesticidas e micotoxinas usando métodos de LC-MS/MS e GC-MS/MS
Artigos técnicos relacionados
- We offer a portfolio of cannabinoid CRMs such as THC and THCA, available as single component solutions or mixes, certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025 for accurate cannabinoid profiling and potency testing.
- Analyte recovery values from spiked cannabis extracts ranged from 102 to 127% with RSD below 12% for 3 replicates. Excellent recovery values were even observed for Aflatoxins B2 and G2 which were spiked at a low level of 6.1 ppb.
- Cannabis testing regulations include analysis of purity, potency, and contaminants. Learn more about analysis of cannabis for pesticides, mycotoxins, and pyrethrins registered in California using Ascentis® Express Biphenyl
- To show product safety, it is mandatory to test cannabis flowers for the presence of pesticides. In this article, we show a complete workflow for sample preparation and analysis of cannabis for the pesticides registered in California, by LC-MS/MS and GC-MS/MS
- A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.
- Ver todos (5)
Protocolos relacionados
- solution, 2 μg/mL in acetonitrile, analytical standard
- The article describes Karl Fischer titration (coulometry with oven and direct volumetric titration with external extraction) in comparison to the loss on drying method for accurate determination of water content in hemp samples.
- Ver todos (2)
Arcabouço legal e regulatório para análise de pesticidas e micotoxinas
A Cannabis é legalizada em graus variáveis para uso medicinal e/ou recreativo no Canadá, África do Sul, México e muitos estados dos EUA, sendo que vários outros países estão revisando o status de legalização da Cannabis. Em dezembro de 2019, a Agência de proteção ambiental dos EUA (Environmental Protection Agency, EPA) aprovou 36 pesticidas para uso no cultivo de maconha.
A aplicação de pesticidas é rigorosamente regulada e seus resíduos em Cannabis e produtos de maconha são estritamente monitorados por agências regulatórias estaduais. O número de pesticidas regulados que devem ser monitorados varia de acordo com o estado, país e região, com limites que variam de 10 ppb a 1 ppm. A Agência de vigilância sanitária dos EUA (FDA) tem um limite regulatório de 20 ppb para micotoxinas em alimentos para consumo humano e ração animal. Organizações como a AOAC estão desenvolvendo requisitos de métodos para a análise de pesticidas em cannabis
Riscos à segurança resultantes da contaminação de Cannabis
Pesticidas são comumente usados durante o cultivo para proteger as plantas de Cannabis de pragas e melhorar o rendimento das lavouras. A exposição crônica a resíduos de pesticidas pode representar riscos significativos à saúde.
Além de pesticidas, as condições de cultivo de Cannabis muitas vezes proporcionam um ambiente ideal para o crescimento de bolores e fungos patogênicos. O armazenamento, transporte e processamento também são favoráveis à contaminação da Cannabis e podem resultar em níveis elevados de micotoxinas no produto. As micotoxinas, como as aflatoxinas G1, G2, B1, B2 ou ocratoxina A, são consideradas imunossupressoras, carcinogênicas, neurotóxicas e hepatotóxicas.
Como consequência, os testes dos níveis de pesticidas e micotoxinas em Cannabis e maconha são importantes para garantir a segurança de consumidores e para controle de qualidade.
Metodologia para a análise de pesticidas e micotoxinas
Os fluxos de trabalho comuns para análise de pesticidas e micotoxinas requerem a extração de amostras, limpeza de extratos, padronização e calibração, seguidos de análise por LC-MS/MS e/ou GC-MS/MS para monitoramento rápido de pesticidas e micotoxinas em Cannabis e maconha.
Preparo de amostras para análise de pesticidas e micotoxinas
A análise de resíduos de pesticidas e micotoxinas em Cannabis provou ser desafiadora devido à complexa composição da matriz de óleos, carboidratos, resinas, terpenos e canabinoides. Os dados espectrais de resíduos de pesticidas mostram interferências significativas de componentes da matriz extraídos em conjunto. A matriz complexa também provoca supressão de íons e, consequentemente, inconsistências nos resultados.
Os métodos de preparo de amostras comuns para o isolamento de pesticidas e micotoxinas dos produtos de Cannabis envolvem extração com solventes seguida por diluição. Os métodos de QuEChERS e extração em fase sólida (SPE) são empregados como uma etapa de limpeza de extratos para isolar os analitos de interesse e separará-los dos componentes da matriz. O método de QuEChERS foi adotado na norma europeia para análise de vários resíduos (EN 15662) e no método da AOAC. Uma versão atualizada do método de QuEChERS, conhecida como megamétodo QuEChERSER, foi considerada eficaz para a análise de diversos pesticidas em matrizes de maconha. Outras abordagens incluem extração líquido-líquido (LLE), microextração em fase sólida (SPME), extração com fase líquida suportada (SLE) e extração em fase sólida dispersiva (DSPE). Os efeitos da matriz também podem ser eliminados de modo eficaz aumentando-se o fator de diluição entre 10 a 100 vezes. Um fator de diluição de 15 é suficiente para eliminar a maioria dos efeitos da matriz e reduzir a supressão de sinal.
Preparo dos padrões de calibração
O uso de padrões de referência precisos é essencial para garantir a precisão dos resultados analíticos de calibração e quantificação. Materiais de referência certificados (CRMs), fabricados de acordo com a ISO17034, proporcionam precisão, incerteza da medição e rastreabilidade, além de serem obrigatórios em laboratórios com certificação ISO17025. As curvas de calibração podem ser preparadas em um extrato de matriz “em branco”, solvente puro ou “suplementando” o material vegetal com uma solução de trabalho de pesticida. As concentrações da curva de calibração do pesticida devem ser ajustadas aos limites de detecção ou de relato do analito e podem usar padrões e misturas de maior ou menor concentração. Padrões de referência também são usados para preparar controles, adequação do sistema e para avaliar a supressão, aprimoramento e recuperação de extração da matriz.
Análise de pesticidas e micotoxinas usando métodos de LC-MS/MS e GC-MS/MS
LC-MS/MS é o método preferencial para análise de pesticidas e micotoxinas, com seletividade e sensibilidade superiores, especialmente para resíduos de pesticidas e micotoxinas com diferentes polaridades e pesos moleculares em matrizes complexas.
GC-MS/MS é um método seletivo e sensível para pesticidas voláteis e hidrofóbicos, como organofosfatos e organoclorados. O uso de protetores de analitos pode reduzir os efeitos adversos relacionados à matriz e a derivatização pode melhorar a detecção e a sensibilidade do método.
Uma combinação de GC-MS/MS e LC-MS/MS é usada para análise de vários resíduos de pesticidas e micotoxinas. A MS em tandem quadrupolo oferece alta sensibilidade e seletividade para análise simultânea de centenas de pesticidas em níveis baixos de ng/g (ppb) em uma única análise.