Principaux documents
V900887
Sigma-Aldrich
Protéinase K from Tritirachium album
Vetec, reagent grade, powder, ≥30 units/mg protein
Synonyme(s) :
Endopeptidase K
About This Item
Numéro CAS:
Numéro de classification (Commission des enzymes):
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Forme
powder
Activité spécifique
≥30 units/mg protein
Poids mol.
28.93 kDa
Technique(s)
DNA extraction: suitable
Activité étrangère
Dnase ≤30 units/mg solid
Température de stockage
−20°C
Application
Utile pour l′inactivation protéolytique des nucléases lors de l′isolement de l′ADN et de l′ARN.
Élimine les endotoxines qui se lient aux protéines cationiques telles que le lysozyme et la ribonucléase A.
S′est avéré utile pour l′isolement des mitochondries hépatiques, de levure et de haricot mungo.
Détermination de la localisation des enzymes sur les membranes.
Traitement des coupes de tissus incluses en paraffine pour exposer les sites de liaison à l′antigène pour le marquage par anticorps.
Digestion des protéines des échantillons de tissu cérébral pour la recherche sur les prions responsables des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST).
Actions biochimiques/physiologiques
La protéinase K est une sérine protéase très stable et hautement réactive. Des études de cristallographie et de structure moléculaires ont indiqué que cette enzyme appartient à la famille des subtilisines, présentant une triade catalytique au site actif (Asp39-His69-Ser224). Elle est stable dans un vaste éventail d′environnements : pH, sels de tampon, détergents (SDS) et température. En présence de 0,1 à 0,5 % de SDS, la protéinase K reste active et peut digérer diverses protéines et nucléases dans les préparations d′ADN, sans compromettre l′intégrité de l′ADN isolé.
Définition de l'unité
One unit will hydrolyze urea denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 micromole of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 deg C.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yan-Fang Xian et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 5920476-5920476 (2020-07-28)
Alzheimer's disease (AD) is a common neurodegenerative disease characterized by progressive memory loss. Magnolol (MN), the main active ingredient of Magnolia officinalis, possesses anti-AD effects in several experimental models of AD. In this study, we aimed to explore whether MN
Shuangshuo Jia et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 797855-797855 (2022-04-01)
Irisin, a myokine secreted by muscle during physical exercise, is known to have biological activities in different cell types. Chondrocyte inflammation and pyroptosis have been shown to play important roles in osteoarthritis (OA). In this study, we investigated the effects
Hui-Qin Li et al.
Brain, behavior, and immunity, 82, 264-278 (2019-09-03)
Isorhynchophylline (IRN) has been demonstrated to have distinct anti-Alzheimer's disease (AD) activity in several animal models of AD. In this study, we aimed at evaluating the preventive effect of IRN on the cognitive deficits and amyloid pathology in TgCRND8 mice.
Yi-sheng Chen et al.
Archives of microbiology, 196(3), 193-199 (2014-02-05)
Lactobacillus plantarum 510, previously isolated from a koshu vineyard in Japan, was found to produce a bacteriocin-like inhibitory substance which was purified and characterized. Mass spectrometry analysis showed that the mass of this bacteriocin is 4,296.65 Da. A partial sequence, NH2-
Neetu Kumra Taneja et al.
Journal of bacteriology, 195(22), 5102-5111 (2013-09-10)
Bordetella pertussis is the causative agent of pertussis, a highly contagious disease of the human respiratory tract. Despite very high vaccine coverage, pertussis has reemerged as a serious threat in the United States and many developing countries. Thus, it is