Principaux documents
818827
TOYOPEARL® AF-Carboxy-650M Bulk Media
phase carboxylic acid, bottle of 1 L, 65 μm particle size
Synonyme(s) :
TOYOPEARL® AF-Carboxy-650M Bulk Media
About This Item
Code UNSPSC :
41106500
Taille des particules:
65 μm
Groupe de la matrice active:
carboxylic acid phase
Dimension de pores:
1000 Å
Matrice:
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
Adsorption Capaacity (40 ± 10 mg/mL (lysozyme))
Shipping solvent (20% (v/v) ethanol)
phase filter (Carboxy)
Gamme de produits
TOYOPEARL®
Forme
slurry
Conditionnement
bottle of 1 L
Fabricant/nom de marque
Tosoh 18827
Ampleur du marquage
80-120 μeq/mL ligand density
Paramètres
pressure (max. 3 bar)
Technique(s)
LPLC: suitable
Matrice
hydroxylated methacrylic polymer particle platform
Groupe de la matrice active
carboxylic acid phase
Description générale
Toyopearl AF-Carboxy-650 media is a reactive resin which couples to the amino groups of proteins or smaller molecular weight ligands. The carbodiimide mediated coupling reaction produces an amide bond between the support and the ligand.
Forme physique
72% (v/v) slurry in 20% (v/v) ethanol
Shipped in 20% (v/v) ethanol.
Produits recommandés
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Informations légales
Toyopearl is a registered trademark of Tosoh Corporation
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
104.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
40 °C - closed cup