SML2036
Gigantol
≥98% (HPLC)
Synonyme(s) :
5-[2-(3-Hydroxy-5-methoxyphenyl)ethyl]-2-methoxyphenol, CID 3085362
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98% (HPLC)
Forme
oil
Couleur
colorless to light brown
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C16H18O4/c1-19-14-8-12(7-13(17)10-14)4-3-11-5-6-16(20-2)15(18)9-11/h5-10,17-18H,3-4H2,1-2H3
Clé InChI
SDXKZPQOVUDXIY-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable