Principaux documents
SMB00189
Sigma-Aldrich
Agnuside
≥95% (LC/MS-ELSD)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C22H26O11
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
466.44
Code UNSPSC :
12352205
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Essai
≥95% (LC/MS-ELSD)
Forme
solid
Application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OC[C@H]1O[C@@H](OC2OC=C[C@H]3[C@H](O)C=C(COC(=O)c4ccc(O)cc4)[C@@H]23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C22H26O11/c23-8-15-17(26)18(27)19(28)22(32-15)33-21-16-11(7-14(25)13(16)5-6-30-21)9-31-20(29)10-1-3-12(24)4-2-10/h1-7,13-19,21-28H,8-9H2/t13-,14+,15+,16+,17+,18-,19+,21?,22-/m0/s1
Clé InChI
GLACGTLACKLUJX-WMGXWGHESA-N
Catégories apparentées
Description générale
Agnuside is an iridoid glycoside found in Vitex agnus-castus, a plant native to the Mediterranean region.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable