Principaux documents
L060005
Sigma-Aldrich
Oxidizer
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116105
Nomenclature NACRES :
NA.51
Type
for DNA synthesis
Niveau de qualité
Gamme de produits
Proligo Reagents
Concentration
5-9 mmol/L iodine (titration)
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17.0 °C - closed cup