D218
Monoclonal Anti-Dihydropyridine Receptor (α1 Subunit) antibody produced in mouse
clone 1A, buffered aqueous solution
About This Item
Produits recommandés
Conjugué
unconjugated
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A, monoclonal
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
antigen ~200 kDa
Espèces réactives
human (weakly), guinea pig, mouse, rat, rabbit
Technique(s)
immunohistochemistry (frozen sections): 1:200
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot (chemiluminescent): 1:500
Isotype
IgG1
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... CACNA1S(779)
mouse ... Cacna1s(12292)
rat ... Cacna1s(682930)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Immunofluorescence (1 paper)
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable