68519
(R)-(−)-Mevalonolactone
≥90.0% (GC)
Synonyme(s) :
(R)-3-Hydroxy-3-methyl-δ-valerolactone, (R)-Mevalolactone, D-Mevalonic acid lactone
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥90.0% (GC)
Forme
liquid
Activité optique
[α]/D -20±3°, c = 1 in ethanol
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[C@@]1(O)CCOC(=O)C1
InChI
1S/C6H10O3/c1-6(8)2-3-9-5(7)4-6/h8H,2-4H2,1H3/t6-/m1/s1
Clé InChI
JYVXNLLUYHCIIH-ZCFIWIBFSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup