Principaux documents
15355
Sigma-Aldrich
N-Boc-ethanolamine
purum, ≥96.0% (GC)
Synonyme(s) :
N-(tert-Butoxycarbonyl)ethanolamine, tert-Butyl N-(2-hydroxyethyl)carbamate, Boc-2-aminoethanol, Boc-glycinol
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)3COCONHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
161.20
Beilstein:
2353995
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Essai:
≥96.0% (GC)
Qualité
purum
Niveau de qualité
Essai
≥96.0% (GC)
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Indice de réfraction
n20/D 1.449 (lit.)
n20/D 1.450
Densité
1.042 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCCNC(OC(C)(C)C)=O
InChI
1S/C7H15NO3/c1-7(2,3)11-6(10)8-4-5-9/h9H,4-5H2,1-3H3,(H,8,10)
Clé InChI
GPTXCAZYUMDUMN-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Building block for phospholipids
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
228.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
109 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Certificats d'analyse (COA)
Lot/Batch Number
Désolés, nous n'avons pas de COA pour ce produit disponible en ligne pour le moment.
M.-L. Alcaraz et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61, 192-192 (1996)
S.F. Martin et al.
Tetrahedron Letters, 29, 3631-3631 (1988)
S.F. Martin et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 4805-4805 (1994)