8.52327
Fmoc-hLeu-OH
Novabiochem®
Synonyme(s) :
Fmoc-hLeu-OH, Fmoc-homo-L-leucine
Gamme de produits
Novabiochem®
Essai
≥98% (TLC)
≥99.0% (HPLC)
Forme
powder
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Fabricant/nom de marque
Novabiochem®
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Fmoc
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES
N([C@@H](CCC(C)C)C(=O)O)C(=O)OCC1c2c(cccc2)c3c1cccc3
InChI
1S/C22H25NO4/c1-14(2)11-12-20(21(24)25)23-22(26)27-13-19-17-9-5-3-7-15(17)16-8-4-6-10-18(16)19/h3-10,14,19-20H,11-13H2,1-2H3,(H,23,26)(H,24,25)/t20-/m0/s1
Clé InChI
UJOQOPBFLFQOJJ-FQEVSTJZSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Associated Protocols and Technical Articles
Cleavage and Deprotection Protocols for Fmoc SPPS
Remarque sur l'analyse
Appearance of substance (visual): powder
Identity (IR): passes test
Enantiomeric purity: ≥ 99.0 % (a/a)
Purity (TLC(0811)): ≥ 98 %
Assay (HPLC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Solubility (1 mmole in 2 ml DMF): clearly soluble
To see the solvent systems used for TLC of Novabiochem® products please click here.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable