Principaux documents
M65157
Sigma-Aldrich
(±)-8a-Methyl-3,4,8,8a-tetrahydro-1,6(2H,7H)-naphthalenedione
98%
Synonyme(s) :
(±)-9-Methyl-5(10)-octaline-1,6-dione, Miescher-Wieland ketone, Wieland-Miescher ketone
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H14O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.23
Beilstein:
3201286
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
47-50 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC12CCC(=O)C=C1CCCC2=O
InChI
1S/C11H14O2/c1-11-6-5-9(12)7-8(11)3-2-4-10(11)13/h7H,2-6H2,1H3
Clé InChI
DNHDRUMZDHWHKG-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable