Key Documents
S942057
1,4A-DIMETHYL-4,4A,5,6,7,8-HEXAHYDRO-2(3H)-NAPHTHALENONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H18O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.277
Numéro MDL:
Autres remarques