Principaux documents
T222216
(8AS)-5,8A-DIMETHYL-3,4,8,8A-TETRAHYDRO-1,6(2H,7H)-NAPHTHALENEDIONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C12H16O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.26
Numéro MDL:
Autres remarques