A38800
2-Aminoanthracene
96%
Synonyme(s) :
2-Anthramine
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
96%
Forme
powder
Pf
238-241 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc2cc3ccccc3cc2c1
InChI
1S/C14H11N/c15-14-6-5-12-7-10-3-1-2-4-11(10)8-13(12)9-14/h1-9H,15H2
Clé InChI
YCSBALJAGZKWFF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
- Steroid derived naphthoquinoline asphaltene compounds via multicomponent cyclocondensation reaction with 5-α-cholestan-3-one and aromatic aldehydes.
- Naphtho[2,3- f ]quinoline derivatives by reacting with aromatic aldehyde and acetone or acetophenone catalyzed by iodine.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable