741507
1,6-Dihydro-1-methyl-6-oxo-3-pyridinecarboxylic acid
97%
Synonyme(s) :
Nudifloric acid
About This Item
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Pf
240-245 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CN1C=C(C=CC1=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H7NO3/c1-8-4-5(7(10)11)2-3-6(8)9/h2-4H,1H3,(H,10,11)
Clé InChI
RGZCKPXTNJAWMR-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable