Key Documents
721271
Sigma-Aldrich
L-Methionine-(methyl-13C,d2)
98 atom % 13C, 98 atom % D
About This Item
Formule linéaire :
13CHD2SCH2CH2CH(NH2)CO2H
Poids moléculaire :
152.22
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
98 atom % 13C
98 atom % D
Forme
powder
Technique(s)
bio NMR: suitable
Pf
284 °C (dec.)
Changement de masse
M+3
Chaîne SMILES 
[2H][13CH]([2H])SCC[C@H](N)C(O)=O
InChI
1S/C5H11NO2S/c1-9-3-2-4(6)5(7)8/h4H,2-3,6H2,1H3,(H,7,8)/t4-/m0/s1/i1+1D2
Clé InChI
FFEARJCKVFRZRR-ZMLSOYJSSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.