704679
Ethyl tribromoacetate
97%
Synonyme(s) :
Ethyl 2,2,2-tribromoacetate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.540
Densité
2.201 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
CCOC(=O)C(Br)(Br)Br
InChI
1S/C4H5Br3O2/c1-2-9-3(8)4(5,6)7/h2H2,1H3
Clé InChI
ZZUKBDJWZXVOQG-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
230.0 °F
Point d'éclair (°C)
> 110 °C