Principaux documents
644889
Sigma-Aldrich
3-Isopropylpyrazole-5-carboxylic acid
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H10N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.17
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
97%
Forme
solid
Pf
153-157 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
Chaîne SMILES 
CC(C)c1cc([nH]n1)C(O)=O
InChI
1S/C7H10N2O2/c1-4(2)5-3-6(7(10)11)9-8-5/h3-4H,1-2H3,(H,8,9)(H,10,11)
Clé InChI
CHWXKAHFWLSLOQ-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves