Merck
V900887
Sigma-Aldrich
Proteinase K aus Tritirachium album
Vetec, reagent grade, powder, ≥30 units/mg protein
Synonym(e):
Endopeptidase K
About This Item
CAS-Nummer:
EC-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352204
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec
Form
powder
Spezifische Aktivität
≥30 units/mg protein
Mol-Gew.
28.93 kDa
Methode(n)
DNA extraction: suitable
Fremdaktivität
Dnase ≤30 units/mg solid
Lagertemp.
−20°C
Anwendung
Nützlich zur proteolytischen Inaktivierung von Nukleasen bei der Isolierung von DNA und RNA.
Entfernt Endotoxine, die an kationische Proteine wie Lysozym und Ribonuklease A binden.
Berichten zufolge nützlich für die Isolierung von Leber-, Hefe- und Mungbohnen-Mitochondrien
Bestimmung der Enzymlokalisierung auf Membranen
Behandlung von Paraffinschnitten zur Freilegung von Antigenbindungsstellen zur Antikörpermarkierung.
Verdauung von Proteinen aus Hirngewebeproben für Prionen in der TSE-Forschung.
Proteolytische Deaktivierung von Nucleasen während der Isolation von DNA und RNA
Biochem./physiol. Wirkung
Proteinase K ist eine stabile und hochreaktive Serinprotease. Ergebnisse von Kristall- und Molekularstrukturstudien lassen darauf schließen, dass das Enzym zur Subtilisin-Familie mit einer katalytischen Triade (Asp39-His69-Ser224) im aktiven Zentrum gehört. Es ist in einer Reihe von Umgebungen stabil: pH, Puffersalze, Detergenzien (SDS) und Temperatur. In Gegenwart von 0,1–0,5 % SDS bleibt Proteinase K aktiv und verdaut zahlreiche Proteine und Nukleasen in DNA-Präparationen, ohne die Integrität der isolierten DNA zu beeinträchtigen.
Einheitendefinition
One unit will hydrolyze urea denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 micromole of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 deg C.
Rechtliche Hinweise
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Health hazardExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Yan-Fang Xian et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 5920476-5920476 (2020-07-28)
Alzheimer's disease (AD) is a common neurodegenerative disease characterized by progressive memory loss. Magnolol (MN), the main active ingredient of Magnolia officinalis, possesses anti-AD effects in several experimental models of AD. In this study, we aimed to explore whether MN
Shuangshuo Jia et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 797855-797855 (2022-04-01)
Irisin, a myokine secreted by muscle during physical exercise, is known to have biological activities in different cell types. Chondrocyte inflammation and pyroptosis have been shown to play important roles in osteoarthritis (OA). In this study, we investigated the effects
Hui-Qin Li et al.
Brain, behavior, and immunity, 82, 264-278 (2019-09-03)
Isorhynchophylline (IRN) has been demonstrated to have distinct anti-Alzheimer's disease (AD) activity in several animal models of AD. In this study, we aimed at evaluating the preventive effect of IRN on the cognitive deficits and amyloid pathology in TgCRND8 mice.
Yi-sheng Chen et al.
Archives of microbiology, 196(3), 193-199 (2014-02-05)
Lactobacillus plantarum 510, previously isolated from a koshu vineyard in Japan, was found to produce a bacteriocin-like inhibitory substance which was purified and characterized. Mass spectrometry analysis showed that the mass of this bacteriocin is 4,296.65 Da. A partial sequence, NH2-
Neetu Kumra Taneja et al.
Journal of bacteriology, 195(22), 5102-5111 (2013-09-10)
Bordetella pertussis is the causative agent of pertussis, a highly contagious disease of the human respiratory tract. Despite very high vaccine coverage, pertussis has reemerged as a serious threat in the United States and many developing countries. Thus, it is