Merck
48912-U
Sigma-Aldrich
ProClin 300
pkg of 50 mL, ProClin preservative for use in IVD manufacturing, CMIT/MIT 3 %
Synonym(e):
3%ige Lösung aus 5-Chlor-2-methyl-4-Isothiazolin-3-on und 2-Methyl-4-Isothiazolin-3-on
About This Item
UNSPSC-Code:
12352201
NACRES:
NA.21
Form
liquid
Haltbarkeit
3 yr
Enthält
Alkyl Carboxylate
Zusammensetzung
CMIT/MIT, 3%
Verpackung
pkg of 50 mL
Parameter
<45 °C operating temperature
Farbe
colorless to light yellow
Matrix
Modified glycol
operating pH range
2.5-8.5
pH-Wert
4.1 (100 g/L)
bp
189 °C
mp (Schmelzpunkt)
-40 °C
Löslichkeit
water: soluble
Dichte
1.03 g/cm3
Allgemeine Beschreibung
ProClin Konservierungsstoffe sind wasserlösliche Zubereitungen von Bioziden, die im Allgemeinen zur Verlängerung der Haltbarkeit von Reagenzien verwendet werden. ProClin 300 besteht aus 3 % 5-Chlor-2-methyl-4-isothiazolin-3-on (CMIT) und 2-Methyl-4-isothiazolin-3-on (MIT) in einem salzlosen proprietären Glykol, das einen Alkylcarboxylatstabilisator enthält. Es hat einen empfohlenen pH-Arbeitsbereich von 2,5–8,5.
Anwendung
Nur zur Verwendung in diagnostischen Assays und IVDs
ProClin 300 ist für die Zubereitung von verschiedenen Puffern wie ELISA-Puffer, Muster- und Substratverdünnungspuffern für Einzelmolekül-Arrays (Simoa-Assays) und immunenzymatische Assays geeignet. Außerdem kann ProClin bei der Zubereitung von Speicherpuffern verwendet werden, um mit Coronavirus-Nukleocapsidprotein gekoppelte Beads für serologische Multiplex-Assays zu speichern.
ProClin biocides preservatives are immediately microstatic upon contact with microbial organisms as a result of their ability to quickly penetrate cell membranes and inhibit specific enzymes crucial to cellular respiration. Multiple specific sites of ProClin toxicity prevent microorganisms from developing high levels of resistance, making ProClin highly efficient even over extended storage periods of your IVD components.
Biochem./physiol. Wirkung
ProClin Produkte enthalten aktive Substanzen wie CMIT und MIT, die den Krebs-Zyklus an vier verschiedenen Kontrollpunkten hemmen, darunter die Enzympyruvat-Dehydrogenase, α-Ketoglutarat-Dehydrogenase, Succinat-Dehydrogenase und NADH-Dehydrogenase. Das Hemmen des Krebs-Zyklus führt zu einer wirksamen Breitspektrum-Biozidaktivität gegenüber Bakterien, Pilzen und Hefen.
Rechtliche Hinweise
ProClin is a trademark of LANXESS Corp.
Haftungsausschluss
The product is not intended for use as a biocide under global biocide regulations, including but not limited to US EPA′s Federal Insecticide Fungicide and Rodenticide Act, European Biocidal Products Regulation, Canada′s Pest Management Regulatory Agency, Turkey′s Biocidal Products Regulation, Korea′s Consumer Chemical Products and Biocide Safety Management Act (K-BPR) and others.
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
244.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
118 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Annika Nelde et al.
Nature immunology, 22(1), 74-85 (2020-10-02)
T cell immunity is central for the control of viral infections. To characterize T cell immunity, but also for the development of vaccines, identification of exact viral T cell epitopes is fundamental. Here we identify and characterize multiple dominant and
Molecular-biological problems of drug design and mechanism of drug action
GI Khvatova and AV Semeikin
Journal of Pharmacy and Chemistry, 44(12), 651-653 (2011)
Single Molecule Arrays for ultra-sensitive detection of rat cytokines in serum
Cohen L, et al.
Journal of Immunological Methods, 452, 20-25 (2018)
Limor Cohen et al.
Journal of immunological methods, 452, 20-25 (2017-10-19)
Rats are used as animal models for many human diseases. Cytokines can serve as biomarkers indicative of these diseases or disease states. Techniques for measuring cytokine expression levels often do not provide the sensitivity needed to measure these biomarkers in
James P Higham et al.
PloS one, 6(7), e22398-e22398 (2011-07-30)
Nutritional status is a critical element of many aspects of animal ecology, but has proven difficult to measure non-invasively in studies of free-ranging animals. Urinary C-peptide of insulin (UCP), a small polypeptide cleaved in an equimolar ratio from proinsulin when