Wichtige Dokumente
V900470
L-Tryptophan
≥98%, Vetec™
Synonym(e):
(S)-2-Amino-3-(3-indolyl)propionsäure, L-α-Amino-3-indolpropionsäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
L-Tryptophan, Vetec™, reagent grade, ≥98%
Qualität
reagent grade
Produktlinie
Vetec™
Assay
≥98%
Form
powder
Farbe
white to off-white
mp (Schmelzpunkt)
280-285 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
N[C@@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)C(O)=O
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)/t9-/m0/s1
InChIKey
QIVBCDIJIAJPQS-VIFPVBQESA-N
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?