Merck
MWGF1000
Sigma-Aldrich
Gelfiltrationsmarker-Kit für Proteine mit Molekülmassen von 29.000 bis 700.000 Da
Synonym(e):
Gelfiltrationsmarker, Kit, Protein-Molekulargewichtsmarker, Kit
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.25
Form
liquid
Methode(n)
liquid chromatography (LC): suitable
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Die Gelfiltrationschromatographie ist ein bekanntes Verfahren zur Messung der Größe und des Molekulargewichts von Proteinen. Sie trennt Proteine basierend auf ihrer Fähigkeit, in die Poren des Harzes zu diffundieren. Da größere Proteine größere Schwierigkeiten haben, in die Poren des Harzes einzudringen, fließen sie schneller durch die Säule als kleinere Proteine. Dadurch werden die Proteine von der Säule in der Reihenfolge ihres abnehmenden Molekulargewichts eluiert.
Anwendung
Anwendungsgebiete des Gelfiltrationsmarker-Kits für Proteine mit einer Molekülmasse von 29.000–700.000 Da:
  • Für die Proteinaufreinigung und Proteinanalyse (Gelfiltrationsexperimente)
  • Bei der Größenausschlusschromatographie/Gelfiltrationschromatographie von Synaptoneurosomen-Extrakt
  • Für die Glyceringradientenzentrifugation
  • Zur Untersuchung der Glukokortikoid-induzierten Lymphozytolyse als Modellsystem für Apoptose im Immunsystem
  • Zur Isolierung von Polygonatum odoratum-Lektin, das eine bemerkenswerte Anti-HSV-II-Aktivität gegen Vero-Zellen und Zytotoxizität gegen humane Melanom-A375-Zellen aufweist und Apoptose in Caspase-abhängiger Weise induziert
Biochem./physiol. Wirkung
Die in der Mitteilung beschriebene Methode zur Bestimmung von molekularen Massen mittels Gelfiltrationschromatographie ist eine modifizierte Version der bereits veröffentlichten Verfahren. Die in diesem Kit enthaltenen Proteinstandards sind möglicherweise mit anderen chromatographischen Systemen wie der Hochleistungs-Flüssigkeitschromatographie (HPLC) kompatibel. Bestimmte Puffersysteme können sich jedoch auf die Elutionsvolumina von Albumin und Carboanhydrase auswirken. Die Proteine in diesem Kit haben einen molekularen Massenbereich von 29 kDa bis 699 kDa.
Sonstige Hinweise
  • Nur für Forschungszwecke. Nicht für den Arzneimittel-, Haushalts- oder sonstigen Gebrauch vorgesehen.
  • Informationen zu den Gefahren und zur sicheren Handhabung sind dem Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.
  • Weitere Informationen zu Reagenzien, Lagerung, Stabilität und Verfahren entnehmen Sie bitte dem Produktinformationsblatt.
Kit-Komponenten auch einzeln erhältlich
Produkt-Nr.
Beschreibung
SDB
  • A8531Albumin, bovine serum, 66,000 MW 1 mL/vialSDB
  • A8656Alcohol Dehydrogenase, yeast, 150,000 MW 1 mL/vialSDB
  • A8781 β-Amylase, sweet potato, 200,000 MW 1 mL/vialSDB
  • A3660 Apoferritin, horse spleen, 443,000 MW 1 mL/vialSDB
  • D4772Blue dextran, 2,000,000 MW 1 mL/vialSDB
  • C7025Carbonic Anhydrase, bovine erythrocytes, 29,000 MW 1 mL/vialSDB
  • T9145Thyroglobulin, bovine, 669,000 MW 1 mL/vialSDB
Piktogramme
Health hazard
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Maria Franzini et al.
Analytical biochemistry, 374(1), 1-6 (2007-11-21)
The clinical relevance of serum gamma-glutamyltransferase (GGT) activity, in areas other than hepatic function, has recently been increased by several epidemiological associations. Still, GGT remains a nonspecific test because of the influence of various pathophysiological factors. We devised a procedure
Christoph Kalthoff et al.
The Journal of biological chemistry, 277(10), 8209-8216 (2002-01-05)
Epsin and AP180/CALM are important endocytic accessory proteins that are believed to be involved in the formation of clathrin coats. Both proteins associate with phosphorylated membrane inositol lipids through their epsin N-terminal homology domains and with other components of the
Germán L Rosano et al.
The Journal of biological chemistry, 286(34), 29671-29680 (2011-07-09)
HSP100 proteins are molecular chaperones involved in protein quality control. They assist in protein (un)folding, prevent aggregation, and are thought to participate in precursor translocation across membranes. Caseinolytic proteins ClpC and ClpD from plant chloroplasts belong to the HSP100 family.
D K Wimsatt et al.
Clinical chemistry, 33(11), 2100-2106 (1987-11-01)
The Coomassie Brilliant Blue G-250 method for urinary proteins underestimates urinary immunoglobulin light chains when albumin or pooled serum is used as the protein standard. The specific color yields of these and other proteins can be brought closer together by
Vanessa Castro-Rodríguez et al.
BMC plant biology, 15, 20-20 (2015-01-23)
Glutamine synthetase (GS; EC: 6.3.1.2, L-glutamate: ammonia ligase ADP-forming) is a key enzyme in ammonium assimilation and metabolism in higher plants. In poplar, the GS family is organized in 4 groups of duplicated genes, 3 of which code for cytosolic