Wichtige Dokumente
539053-5T
Millipore
Molekulargewichtsmarker von Protein, HPLC
Synonym(e):
Molekülmassenstandards, Proteinmarker
About This Item
UNSPSC-Code:
41105337
NACRES:
NC.01
Form
lyophilized
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Enthält fünf aufgereinigte Proteine mit einem Molekulargewicht im Bereich von 12,4 kDa bis 290 kDa. Formuliert für etwa die gleiche Spitzenintensität für jedes Protein, wenn in einer TSK-Gel G300SW*-Säule nach der Rekonstitution mit Elutionspuffer und Überwachung bei 280 nm ausgeführt.
Jedes Fläschchen enthält genug Material für etwa 5–;10 Tests. Jedes Flächchen enthält 200 µ;g jedes Proteins x 5 Proteine = 1000 µ;g Gesamtprotein pro Fläschchen. Jedes Fläschchen enthält außerdem ~5 mg Saccharose als Trägerstoff.
*Toyosoda Industry Co., Ltd.
Hinweis: 5T = 5 Tests.
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Rekonstituierung
Mit 100 µ;l Natriumphosphatpuffer (100 mM), pH 7,0, der 200 mM NaCl enthält, rekonstitutieren. Wenn das Material mit einem Puffer mit geringerer ionische Stärke (d. h. <;0,1 M NaCl) rekonstituiert wird, kann das Cytochrom c auf unspezifische Weise mit der Kieselgelsäule interagieren und falsch migrieren. 20 µ;l auf eine Säule analytischer Güte, z. B. TSK-Gel G3000SW (0,75 x 60 cm) aufbringen.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable