Wichtige Dokumente
1714608
USP
Vinpocetin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(3α,16α)-Eburnamenin-14-carbonsäure-ethylester
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
vinpocetine
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H][C@]12N3CCC[C@@]1(CC)C=C(C(=O)OCC)n4c2c(CC3)c5ccccc45
InChI
1S/C22H26N2O2/c1-3-22-11-7-12-23-13-10-16-15-8-5-6-9-17(15)24(19(16)20(22)23)18(14-22)21(25)26-4-2/h5-6,8-9,14,20H,3-4,7,10-13H2,1-2H3/t20-,22+/m1/s1
InChIKey
DDNCQMVWWZOMLN-IRLDBZIGSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
- Vinpocetine Tablets
- Vinpocetine Capsules
Biochem./physiol. Wirkung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)