769193
Eumulgin® B25
~100% active ingredients basis
Synonym(e):
Macrogol-(25)-cetostearylether, Polyethylenglykol 1100-mono-(hexadecyl/octadecyl)-ether
About This Item
Empfohlene Produkte
Beschreibung
non-ionic
Qualitätsniveau
Assay
~100% active ingredients basis
Form
crystals
Verunreinigungen
≤1 mg/kg ethylene oxide
≤1.0% water
≤10 mg/kg dioxane
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
469.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
243 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?