Merck
541602P
Avanti
Sojaextrakt Polar
Avanti Research - A Croda Brand
Synonym(e):
Polares Lipidextrakt der Sojabohne
About This Item
CAS-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 1 g (541602P-1g)
pkg of 1 × 100 mg (541602P-100mg)
pkg of 5 × 100 mg (541602P-500mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand
Lipid-Typ
lipid extracts
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
Allgemeine Beschreibung
Der Sojaextrakt Polar (SPE) enthält ein Gemisch von Phospholipiden, mit Phosphatidylcholin als Hauptkomponente sowie Phosphatidylethanolamin-Phosphatidylinositol. Außerdem ist Phosphatidsäure enthalten (neben anderen Lipiden, die jeweils 6,9 % ausmachen). Sojabohnen sind die natürliche Quelle für polaren Sojaextrakt.
Polarer Lipidextrakt wird aus dem Gesamtlipidextrakt durch Präzipitation mit Aceton gewonnen, gefolgt von der Extraktion des Aceton-unlöslichen Materials mit Diethylether.
Anwendung
Sojaextrakt Polar wird eingesetzt:
  • als Komponente von Wasch- und Elutionspuffer zur Aufreinigung der Membranproteine von kanonischen transienten Rezeptorpotenzialkanälen (TRPC)
  • in der Solubilisierung von Ryanodin-Rezeptorkanalprotein
  • in der Rekonstitution des Ca2+-selektiven Mitglieds 6 der Unterfamilie der transienten Vannilloidrezeptorpotenzialkanäle (TRPV6) auf Nanoscheiben
Biochem./physiol. Wirkung
Sojaextrakt Polar (SPE) liegt in einer Hockey-Puck-artigen Struktur vor und imitiert echte Membranen. Es ist hilfreich bei der Herstellung von unilamellaren Liposomen und Netzwerken aus Nanoröhren.
Verpackung
5 mL transparente versiegelte Glasampulle (541602P-100mg)
5 mL transparente versiegelte Glasampulle (541602P-500mg)
60-mL-Braunglasflasche mit weiter Mündung und Schraubkappe (541602P-1g)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Membrane remodeling of giant vesicles in response to localized calcium ion gradients
Doosti BA
Journal of Visualized Experiments, e57789-e57789 (2018)
Electron cryo-microscopy structure of the canonical TRPC4 ion channel
Vinayagam D, et al.
eLife, 7, e36615-e36615 (2018)
Opening of the human epithelial calcium channel TRPV6
McGoldrick LL, et al.
Nature, 553(7687), 233-237 (2018)
Influence of lipid mimetics on gating of ryanodine receptor
Willegems K and Efremov RG
Structure, 26(10), 1303-1313 (2018)
Short-chain alcohols promote accelerated membrane distention in a dynamic liposome model of exocytosis
Wittenberg NJ, et al.
Langmuir, 24(6), 2637-2642 (2008)