1710006
USP
Vanillin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
4-Hydroxy-3-methoxybenzaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
Dampfdichte
5.3 (vs air)
Dampfdruck
>0.01 mmHg ( 25 °C)
API-Familie
vanillin
Hersteller/Markenname
USP
bp
170 °C/15 mmHg (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
81-83 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
COc1cc(C=O)ccc1O
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10/h2-5,10H,1H3
InChIKey
MWOOGOJBHIARFG-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
319.6 - 321.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
159.8 - 160.8 °C - closed cup