1288510
USP
Gemfibrozil-verwandte Verbindung A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
(EZ)-2,2-Dimethyl-5-[2,5-dimethyl-4-(propen-1-yl)-phenoxy]-valeriansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
gemfibrozil
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
SMILES String
O(CCCC(C)(C)C(=O)O)c1c(cc(c(c1)C)\C=C\C)C
InChIKey
ZWBXHPOXWIJOJR-SOFGYWHQSA-N
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)