BP303
Gemfibrozil-Unreinheit E
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
(EZ)-2,2-Dimethyl-5-[2,5-dimethyl-4-(propen-1-yl)-phenoxy]-valeriansäure
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
gemfibrozil
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O(CCCC(C)(C)C(=O)O)c1c(cc(c(c1)C)\C=C\C)C
InChI
1S/C18H26O3/c1-6-8-15-11-14(3)16(12-13(15)2)21-10-7-9-18(4,5)17(19)20/h6,8,11-12H,7,9-10H2,1-5H3,(H,19,20)/b8-6+
InChIKey
ZWBXHPOXWIJOJR-SOFGYWHQSA-N
Anwendung
Also used in monographs such as:
Verpackung
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)