1285862
USP
o-Flutamid
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Methyl-N-[6-nitro-3-(trifluormethyl)-phenyl]-propanamid
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
flutamide
Hersteller/Markenname
USP
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C11H11F3N2O3/c1-6(2)10(17)15-8-5-7(11(12,13)14)3-4-9(8)16(18)19/h3-6H,1-2H3,(H,15,17)
InChIKey
ZMFQELZYFBRXFJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)