Z227242
Kopplung
PEEK, for connecting 1/16 in., bore size 0.25 mm
Synonym(e):
Valco® Verbinder
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Empfohlene Produkte
Materialien
PEEK
Beschreibung
female
Bohrungsgröße
0.25 mm
Kompatibilität
for connecting 1/16 in.
Allgemeine Beschreibung
Edelstahl, wenn nicht anders angegeben. Mit Nut und Ferrules.
Rechtliche Hinweise
Valco is a registered trademark of Valco Instruments Co. Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)