Merck
57653
Upchurch PEEK LiteTouch® Verschraubung
double-winged natural PEEK nut
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
Materialien
double-winged natural PEEK nut
Beschreibung
litetouch fitting
Verpackung
pkg of 10 ea
Fitting
1/4-28 male unit for 1/8 in. O.D. tubing (requires LiteTouch ferrule)
Allgemeine Beschreibung
Das besondere Design dieser Fittings verhindert das Verwinden des PEEK-Tubing. Das Fitting besteht aus einem speziellen PEEK-Ferrule, einem Edelstahlring und einer PEEK- oder Edelstahlverschraubung für 1/16″ Tubing. Das Fitting mit der PEEK-Verschraubung ist bei Drücken bis zu 5000psi/340bar dicht, mit der Edelstahlverschraubung bis zu 2500psi/175bar, wenn von Hand angezogen, mit einem Schlüssel angezogen, bis zu 7000psi/480bar. Nach Festziehen der Edelstahlverschraubung mit einem Schlüssel, halten diese, bei folgendem Anziehen von Hand, Drücken bis zu 5000psi stand. Mit Edelstahlverschraubungen jedes Herstellers kompatibel. Bestellen Sie Verschraubung und Ferrules separat.
Empfohlene Produkte
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Rechtliche Hinweise
LiteTouch is a registered trademark of IDEX Health & Science, LLC
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Pedram Madadkar et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 1055-1056, 158-164 (2017-05-10)
Cation exchange (CEX) chromatography is widely used for large-scale separation of monoclonal antibody (mAb) aggregates. The aggregates bind more strongly to CEX media and hence elute after the monomeric mAb in a salt gradient. However, monomer-aggregate resolution that is typically