Z227250
Supelco® PEEK-Verschraubung
One-piece fingertight, pkg of 5 ea
Synonym(e):
PEEK Fitting
Alle Fotos(2)
About This Item
UNSPSC-Code:
41115700
NACRES:
SB.52
Empfohlene Produkte
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 5 ea
Allgemeine Beschreibung
Supelco PEEK-Fittings - Biokompatible PEEK-Fittings für alle Verbindungen von 1/16 in. Tubing.
Leistungsmerkmale und Vorteile
Für einen Druck bis zu 6000psi (420bar).
Rechtliche Hinweise
Supelco is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z227250 | 4061838552945 |