Merck
Y0002348
Supelco
Tibolon
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
(7α,17α)-17-Hydroxy-7-methyl-19-norpregn-5(10)-en-20-in-3-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.45
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tibolone
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
165-169 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)10-8-18-19-13(2)11-14-12-15(22)5-6-16(14)17(19)7-9-20(18,21)3/h1,13,17-19,23H,5-12H2,2-3H3/t13-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
InChIKey
WZDGZWOAQTVYBX-XOINTXKNSA-N
Allgemeine Beschreibung
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Tibolon ist ein synthetisches Steroid mit schwacher östrogener, androgener und progestogener Aktivität, das bei der Behandlung von Menopause-Syndrom eingesetzt wird. Tibolon und seine Metaboliten induzieren in vitro Prolaktin-Produktion in humanen endometrialen Stromazellen. Sulfatierung spielt eine wichtige Rolle im Stoffwechsel und der Regulierung der gewebespezifischen Aktivität von Tibolon und seine Metaboliten.
Anwendung
Tibolone EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Verpackung
Unit quantity: 160mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Sonstige Hinweise
Sales restrictions may apply.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)