Merck
BP848
Tibolon
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonym(e):
(7α,17α)-17-Hydroxy-7-methyl-19-norpregn-5(10)-en-20-in-3-on
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C21H28O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
312.45
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
tibolone
Form
solid
Haltbarkeit
limited shelf life, expiry date on the label
Hersteller/Markenname
BP
mp (Schmelzpunkt)
165-169 °C
Anwendung(en)
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
InChI
1S/C21H28O2/c1-4-21(23)10-8-18-19-13(2)11-14-12-15(22)5-6-16(14)17(19)7-9-20(18,21)3/h1,13,17-19,23H,5-12H2,2-3H3/t13-,17-,18+,19-,20+,21+/m1/s1
InChIKey
WZDGZWOAQTVYBX-XOINTXKNSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tibolon ist ein synthetisches Steroid mit schwacher östrogener, androgener und progestogener Aktivität, das bei der Behandlung von Menopause-Syndrom eingesetzt wird. Tibolon und seine Metaboliten induzieren in vitro Prolaktin-Produktion in humanen endometrialen Stromazellen. Sulfatierung spielt eine wichtige Rolle im Stoffwechsel und der Regulierung der gewebespezifischen Aktivität von Tibolon und seine Metaboliten.
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Anwendung
Tibolone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Tibolone Tablets
  • Verpackung
    Unit quantity: 100 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Sonstige Hinweise
    Sales restrictions may apply.
    Piktogramme
    Exclamation mark
    Signalwort
    Warning
    H-Sätze
    Gefahreneinstufungen
    Eye Irrit. 2
    Lagerklassenschlüssel
    11 - Combustible Solids
    WGK
    WGK 3
    Flammpunkt (°F)
    Not applicable
    Flammpunkt (°C)
    Not applicable
    Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
    Analysenzertifikate (COA)