Alle Fotos(1)
Key Documents
341291
Sigma-Aldrich
Kp7-6
≥98% (HPLC), lyophilized powder, Fas/FasL antagonist, Calbiochem®
Synonym(e):
Fas/FasL-Antagonist, Kp7-6
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C48H56N10O15S2
Molekulargewicht:
1077.15
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
Fas/FasL-Antagonist, Kp7-6, The Fas/FasL Antagonist, Kp7-6 controls the biological activity of Fas/FasL. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cancer applications.
Qualitätsniveau
Assay
≥98% (HPLC)
Form
lyophilized powder
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
DMSO: 5 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Ein exozyklisches Cysteinknoten-Peptid, das spezifisch die Fas/FasL-vermittelten zellulären Apoptose-Signale antagonisiert (58 % Reduzierung der FasL-induzierten Apoptose in Jurkat-Zellen bei 1 mg/ml). Bindet an FasL (Katalognr. PF033 und PF092) und Fas (CD95/APO-1) mit ähnlicher Affinität (Kd = 11,2 bzw. 13,2 µ;M), was zu deaktivierten Rezeptorgruppen und veränderten Signalwegen führt. Verhindert nachweislich Con A-induzierte (Katalognr. 234567) Leberschäden im Hepatitis-Mäusemodell in vivo. Bindet nicht an TNF-α; oder TNFR.
Ein exozyklisches Cystinknoten-Peptid, das spezifisch die Fas/FasL-vermittelten zellulären Apoptose-Signale antagonisiert (58 % Reduzierung der FasL-induzierten Apoptose in Jurkat-Zellen bei 1 mg/ml). Bindet an FasL (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-PF033&;#124;[/islink]">;PF033<;/A>; und <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-PF092&;#124;[/islink]">;PF092<;/A>;) und Fas (CD95/APO-1) mit ähnlicher Affinität (Kd = 11,2 bzw. 13,2 µ;M), was zu deaktivierten Rezeptorgruppen und veränderten Signalwegen führt. Verhindert nachweislich Con A-induzierte (Katalognr. <;A href="https://./?[islink]ViewProductDetail-BySKU&;#124;&;#124;SKU&;#124;EMD_BIO-234567&;#124;[/islink]">;234567<;/A>;) Leberschäden im Hepatitis-Mäusemodell in vivo. Bindet nicht an TNF-α; oder TNFR.
Biochem./physiol. Wirkung
Kd = 11,2 bzw. 13,2 µ;M für FasL und Fas (CD95/APO-1)
Primärziel
Fas/FasL-vermittelte zelluläre apoptotische Signale
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: nein
Verpackung
Verpackt unter inertem Gas
Warnhinweis
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Sequenz
H₂;N-Tyr-Cys*-Asp-Glu-His-Phe-Cys*-Tyr-CO₂;H, zyklisch [Disulfidbindung zwischen Cys-Cys]
Physikalische Form
Wird als Trifluoracetat-Salz geliefert.
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Carmona, E.M., et al. 2006. J. Immunol.177, 459.
Hasegawa, A., et al. 2004. Proc. Natl. Acad. Sci. USA101, 6599.
Rechtliche Hinweise
Wird unter der Lizenz des US-Patents 7.288.519 verkauft.
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable