Wichtige Dokumente
Y0002158
Pyrantel Unreinheit C
CRS, European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
2-Thiophencarbaldehyd, Thenaldehyd
About This Item
Empfohlene Produkte
API-Familie
pyrantel
Hersteller/Markenname
EDQM
Brechungsindex
n20/D 1.591 (lit.)
bp
198 °C (lit.)
75-77 °C/11 mmHg (lit.)
Dichte
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H4OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
InChIKey
CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Ähnliches Produkt
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
170.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
77 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)