Wichtige Dokumente
Y0001590
Metformin Unreinheit A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonym(e):
Dicyandiamid, Cyanguanidin
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
pharmaceutical primary standard
API-Familie
metformin
Hersteller/Markenname
EDQM
mp (Schmelzpunkt)
208-211 °C (lit.)
Anwendung(en)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
NC(=N)NC#N
InChI
1S/C2H4N4/c3-1-6-2(4)5/h(H4,4,5,6)
InChIKey
QGBSISYHAICWAH-UHFFFAOYSA-N
Verpackung
Haftungsausschluss
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)