PHR2081
Pyrantel Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonym(e):
(Z)-1-Methyl-2-[2-(2-thiophenyl)vinyl]-1,4,5,6-Tetrahydropyrimidine 4,4′-methylenebis[3-hydroxy-2-naphthoate]
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Qualitätsniveau
Agentur
traceable to Ph. Eur. Y0000403
traceable to USP 1584014
API-Familie
pyrantel
Analysenzertifikat (CofA)
current certificate can be downloaded
Verpackung
pkg of 50 mg
Anwendung(en)
pharmaceutical small molecule
Format
neat
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Hinweis zur Analyse
Sonstige Hinweise
Fußnote
Ähnliches Produkt
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)