Merck
SAAR4165000
Methyl orange
pH indicator
Synonym(e):
4-(4′-Dimethylaminophenylazo)-benzol-1-sulfonsäure Natriumsalz, Helianthin, Orange III, Säureorange 52, Tropaeolin D
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C14H14N3NaO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.33
Farbindexnummer:
13025
Beilstein:
4732884
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116100
Produktbezeichnung
Methylorange,
Verpackung
poly bottle of 1 × 25 g (SAAR4165000CB)
pH-Wert
3.0-4.4, pink to yellow
Lagertemp.
2-30°C
SMILES String
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C14H15N3O3S.Na/c1-17(2)13-7-3-11(4-8-13)15-16-12-5-9-14(10-6-12)21(18,19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,18,19,20);/q;+1/p-1/b16-15+;
InChIKey
STZCRXQWRGQSJD-GEEYTBSJSA-M
Anwendung
For laboratory use only
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)