Merck
Z177032
LDPE wash bottles
capacity 1,000 mL, Wide-mouth
Synonym(e):
bottle lab, laboratory bottles, wash bottle
About This Item
UNSPSC-Code:
41103209
NACRES:
NB.17
Materialien
low-density polyethylene bottle
polypropylene cap
round bottle
white bottle
wide-mouth bottle
Verbindung
Joints threaded neck (53)
Agentur
suitable for EPA OTM-45
Leistungsmerkmale
label no label
vented
with cap
Verpackung
pack of 3 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F11620-1000
Kapazität
1,000 mL
Allgemeine Beschreibung
Kappe und Spritzrohr aus einem Stück, liefert einzelne Tropfen oder einen scharfen Strahl. Spitze kann abgeschnitten werden, um Öffnung zu vergrößern. Polyallomer-Kappe
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)