Z410098
Nalgene® vented Unitary™ safety wash bottle
capacity 500 mL
Synonym(e):
bottle safety, nalgene bottles, wash bottles
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
low-density polyethylene
Leistungsmerkmale
label Ethanol
with cap
Verpackung
pkg of 4 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 2436-0502
Kapazität
500 mL
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
- Einmaliges Ventil-Schließ System reduziert Druck von Lösungsmittel-Dämpfen in der Waschflasche und verhindert Tropfen.
- Sicherheits-Informationen sind aufgedruckt, inkl. chem. Name, Formel, Risiko und Sicherheitsinformationen
- Farbcodierte Kappen
- Einfach befüllbare LDPE Flasche
- Starker, direkter Spritzstrahl durch Unitary Flaschendesign
Rechtliche Hinweise
Zubehör
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
Z410098-1PAK | 4061832618050 |
Z410098-6PAK |