Merck
Z135704
Sigma-Aldrich
Scienceware® Polystop Tropfflasche
capacity 125 mL
Synonym(e):
bottle dropper, dropper bottles
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.17
Materialien
colorless bottle
glass bottle
round bottle
Verbindung
joint ST/NS neck
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Bel-Art F11604-0125
Kapazität
125 mL
Allgemeine Beschreibung
Die Tropfpipette kann benutzt werden, ohne den Stopfer zu entfernen. Klarglasflasche mit Tropfpipette, PP Stopfen und Weichvinyl-Balg, mit Schliff. Kann zum Reinigen auseinandergenommen werden.
Rechtliche Hinweise
Polystop is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)