Merck
PHL89766
Protocatechusäure
phyproof® Reference Substance
Synonym(e):
3,4-Dihydroxy-benzoesäure, Protocatechusäure
About This Item
Lineare Formel:
(HO)2C6H3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
154.12
Beilstein:
1448841
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
41116107
NACRES:
NA.24
Qualität
primary reference standard
Produktlinie
phyproof® Reference Substance
Assay
≥98.0% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
PhytoLab
mp (Schmelzpunkt)
197-200 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
OC(=O)c1ccc(O)c(O)c1
InChI
1S/C7H6O4/c8-5-2-1-4(7(10)11)3-6(5)9/h1-3,8-9H,(H,10,11)
InChIKey
YQUVCSBJEUQKSH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Biochem./physiol. Wirkung
Chemopräventiv bei der Krebsentstehung in verschiedenen Tiermodellen. Hemmt die Zellproliferation in der Post-Initiationsphase.
Sonstige Hinweise
This compound is commonly found in plants of the genus: allium carum cinnamomum curcuma ginkgo humulus melissa pimpinella thymus
Rechtliche Hinweise
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 4
1 of 4